1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9496-1G OR9496-5G
APOSOR9496-1GEA 80.4 EUR
APOSOR9496-1G APOSOR9496-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09033531
CAS nummer: 35715-67-4