5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949632-1G OR949632-250MG
APOSOR949632-1GEA 490 EUR
APOSOR949632-1G APOSOR949632-250MG
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
5-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formule: C₅H₆ClNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111716
CAS nummer: 63140-11-4