3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949643-1G OR949643-5G
APOSOR949643-1GEA 38 EUR
APOSOR949643-1G APOSOR949643-5G
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09863858
CAS nummer: 1019108-05-4