2-Propanoyloxybenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949661-1G OR949661-250MG
APOSOR949661-1GEA 811 EUR
APOSOR949661-1G APOSOR949661-250MG
2-Propanoyloxybenzoic acid 95%
2-Propanoyloxybenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01684366
CAS nummer: 6328-44-5