2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949663-1G OR949663-250MG
APOSOR949663-1GEA 417 EUR
APOSOR949663-1G APOSOR949663-250MG
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol
Formule: C₈H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464862
CAS nummer: 5078-07-9