5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949726-1G OR949726-5G
APOSOR949726-1GEA 220 EUR
APOSOR949726-1G APOSOR949726-5G
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole 95%
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole
Formule: C₈H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739070
CAS nummer: 1680-44-0