4-Chloro-2-methoxynicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949736-1G OR949736-250MG
APOSOR949736-1GEA 0 EUR
APOSOR949736-1G APOSOR949736-250MG
4-Chloro-2-methoxynicotinic acid 95%
4-Chloro-2-methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13188728
CAS nummer: 605661-81-2