3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR949792-100MG OR949792-250MG
APOSOR949792-100MGEA 45.4 EUR
APOSOR949792-100MG APOSOR949792-250MG
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine 97%
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine
Formule: C₆H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062946
CAS nummer: 511541-63-2