4-Oxocyclohexyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949851-1G OR949851-250MG
APOSOR949851-1GEA 110 EUR
APOSOR949851-1G APOSOR949851-250MG
4-Oxocyclohexyl acetate 95%
4-Oxocyclohexyl acetate
Formule: C₈H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779439
CAS nummer: 41043-88-3