5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949942-1G OR949942-250MG
APOSOR949942-1GEA 600 EUR
APOSOR949942-1G APOSOR949942-250MG
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18802343
CAS nummer: 1146970-26-4