1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR949957-1G OR949957-5G
APOSOR949957-1GEA 24.6 EUR
APOSOR949957-1G APOSOR949957-5G
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00516834
CAS nummer: 2142-06-5