4-Bromoquinoline-6-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR949972-100MG OR949972-250MG
APOSOR949972-100MGEA 71.6 EUR
APOSOR949972-100MG APOSOR949972-250MG
4-Bromoquinoline-6-carbonitrile 97%
4-Bromoquinoline-6-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09261095
CAS nummer: 642477-82-5