(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950008-1G OR950008-250MG
APOSOR950008-1GEA 403 EUR
APOSOR950008-1G APOSOR950008-250MG
(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol 95%
(2-Methyl-6-nitrophenyl)methanol
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031847
CAS nummer: 54915-41-2