2-Ethyl-[1,3,4]oxadiazole ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950126-10G OR950126-1G OR950126-5G
APOSOR950126-10GEA 2190 EUR
APOSOR950126-10G APOSOR950126-1G APOSOR950126-5G
2-Ethyl-[1,3,4]oxadiazole ≥98%
2-Ethyl-[1,3,4]oxadiazole
Formule: C₄H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09755521
CAS nummer: 13148-61-3