1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950276-1G OR950276-250MG
APOSOR950276-1GEA 228 EUR
APOSOR950276-1G APOSOR950276-250MG
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol
Formule: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.244 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11934907
CAS nummer: 18228-46-1