Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950294-1G
OR950294-250MG
APOSOR950294-1GEA
354
EUR
APOSOR950294-1G
APOSOR950294-250MG
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule:
C₉H₁₃NO₂ MW: 167.205 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04112537 CAS nummer: 2199-45-3 |