4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR950305-1G OR950305-250MG OR950305-5G
APOSOR950305-1GEA 658 EUR
APOSOR950305-1G APOSOR950305-250MG APOSOR950305-5G
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09929602
CAS nummer: 167404-32-2
UN: 3261
ADR: 8,III