1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950321-100MG OR950321-250MG
APOSOR950321-100MGEA 129 EUR
APOSOR950321-100MG APOSOR950321-250MG
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole ≥98%
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole
Formule: C₁₀H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13396249
CAS nummer: 72459-45-1