1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950407-1G OR950407-250MG
APOSOR950407-1GEA 417 EUR
APOSOR950407-1G APOSOR950407-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formule: C₅H₉N₃·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04969122
CAS nummer: 1189950-55-7