2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950569-1G OR950569-250MG
APOSOR950569-1GEA 129 EUR
APOSOR950569-1G APOSOR950569-250MG
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10696880
CAS nummer: 35490-90-5