tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950647-1G OR950647-500MG
APOSOR950647-1GEA 628 EUR
APOSOR950647-1G APOSOR950647-500MG
tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16660178
CAS nummer: 149632-73-5