1-(3-Chloropropyl)piperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950692-1G OR950692-250MG
APOSOR950692-1GEA 211 EUR
APOSOR950692-1G APOSOR950692-250MG
1-(3-Chloropropyl)piperidine 95%
1-(3-Chloropropyl)piperidine
Formule: C₈H₁₆ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044515
CAS nummer: 1458-63-5