(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950707-1G OR950707-250MG
APOSOR950707-1GEA 135 EUR
APOSOR950707-1G APOSOR950707-250MG
(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol 95%
(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999718
CAS nummer: 1378814-84-6