(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950823-1G OR950823-250MG
APOSOR950823-1GEA 138 EUR
APOSOR950823-1G APOSOR950823-250MG
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol
Formule: C₈H₁₀BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09256372
CAS nummer: 354153-65-4