Benzyl 2-cyclopropylacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950902-1G OR950902-250MG
APOSOR950902-1GEA 636 EUR
APOSOR950902-1G APOSOR950902-250MG
Benzyl 2-cyclopropylacetate 95%
Benzyl 2-cyclopropylacetate
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11976040
CAS nummer: 59698-18-9