5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR950985-1G OR950985-250MG
APOSOR950985-1GEA 760 EUR
APOSOR950985-1G APOSOR950985-250MG
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde 95%
5-P-Tolylpyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410229
CAS nummer: 229008-16-6