1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9510-1G OR9510-5G
APOSOR9510-1GEA 64.3 EUR
APOSOR9510-1G APOSOR9510-5G
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₈H₁₀O₄S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08543442
CAS nummer: 22821-85-8