4-Chlorobenzoylformic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951002-1G OR951002-250MG
APOSOR951002-1GEA 505 EUR
APOSOR951002-1G APOSOR951002-250MG
4-Chlorobenzoylformic acid 95%
4-Chlorobenzoylformic acid
Formule: C₈H₅ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02656397
CAS nummer: 7099-88-9