4'-Diethylaminophenyl acetylene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N,N-Diethyl-4-ethynylaniline
OR951025-1G OR951025-250MG
APOSOR951025-1GEA 350 EUR
APOSOR951025-1G APOSOR951025-250MG
4'-Diethylaminophenyl acetylene 95%
4'-Diethylaminophenyl acetylene
Formule: C₁₂H₁₅N
MW: 173.254 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00168817
CAS nummer: 41876-70-4