Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951032-1G OR951032-25G OR951032-5G
APOSOR951032-1GEA 162 EUR
APOSOR951032-1G APOSOR951032-25G APOSOR951032-5G
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride
Formule: C₈H₉NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236622
CAS nummer: 70199-68-7