4-Methoxy-2-methyl-1H-indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Methoxy-2-methy-1H-indole
OR951069-1G OR951069-250MG
APOSOR951069-1GEA 336 EUR
APOSOR951069-1G APOSOR951069-250MG
4-Methoxy-2-methyl-1H-indole 95%
4-Methoxy-2-methyl-1H-indole
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040252
CAS nummer: 17897-50-6