3-Methanesulphonyl-phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951080-1G OR951080-250MG
APOSOR951080-1GEA 584 EUR
APOSOR951080-1G APOSOR951080-250MG
3-Methanesulphonyl-phenol 97%
3-Methanesulphonyl-phenol
Formule: C₇H₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11839805
CAS nummer: 14763-61-2