4-Methyl valeryl piperidine thioamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951082-1G OR951082-250MG
APOSOR951082-1GEA 847 EUR
APOSOR951082-1G APOSOR951082-250MG
4-Methyl valeryl piperidine thioamide 95%
4-Methyl valeryl piperidine thioamide
Formule: C₁₁H₂₁NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179413
CAS nummer: 289677-13-0