[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR951105-1G OR951105-5G
APOSOR951105-1GEA 379 EUR
APOSOR951105-1G APOSOR951105-5G
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine
Formule: C₁₂H₂₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07658364
CAS nummer: 153461-22-4