4-Pent-1-enyl-benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951134-1G OR951134-5G
APOSOR951134-1GEA 213 EUR
APOSOR951134-1G APOSOR951134-5G
4-Pent-1-enyl-benzoic acid 97%
4-Pent-1-enyl-benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261414
CAS nummer: 202798-06-9