4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951172-1G OR951172-250MG
APOSOR951172-1GEA 117 EUR
APOSOR951172-1G APOSOR951172-250MG
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07343826
CAS nummer: 27746-03-8