4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951178-1G OR951178-250MG
APOSOR951178-1GEA 150 EUR
APOSOR951178-1G APOSOR951178-250MG
4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine 95%
4,6-Dimethoxy-5-methylpyrimidine
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00196466
CAS nummer: 13566-63-7