3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951200-1G OR951200-5G
APOSOR951200-1GEA 234 EUR
APOSOR951200-1G APOSOR951200-5G
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide 96%
3-Amino-N-cyclopropylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07355824
CAS nummer: 871673-24-4