(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-2-((1-Phenylethyl)amino)acetic acid
OR951255-25G OR951255-5G
APOSOR951255-25GEA 151 EUR
APOSOR951255-25G APOSOR951255-5G
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.216 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656778
CAS nummer: 78397-14-5