Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951320-100G OR951320-25G
APOSOR951320-100GEA 239 EUR
APOSOR951320-100G APOSOR951320-25G
Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate 98%
Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10565654
CAS nummer: 78515-16-9