4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951389-1G OR951389-250MG
APOSOR951389-1GEA 215 EUR
APOSOR951389-1G APOSOR951389-250MG
4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
4-(4-Piperidyl)-1-butanol
Formule: C₉H₁₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02178381
CAS nummer: 57614-92-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable