3-tert-Butyl-4-hydroxyfuran-2(5H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951398-1G OR951398-250MG
APOSOR951398-1GEA 811 EUR
APOSOR951398-1G APOSOR951398-250MG
3-tert-Butyl-4-hydroxyfuran-2(5H)-one 95%
3-tert-Butyl-4-hydroxyfuran-2(5H)-one
Formule: C₈H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236783
CAS nummer: 114908-93-9