Pseudopelletierine oxime 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951413-100G OR951413-25G
APOSOR951413-100GEA 233 EUR
APOSOR951413-100G APOSOR951413-25G
Pseudopelletierine oxime 98%
Pseudopelletierine oxime
Formule: C₉H₁₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03755545
CAS nummer: 6164-67-6