4-(2,5-Dimethyl-pyrrol-1-yl)-phenylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951428-10G OR951428-1G OR951428-5G
APOSOR951428-10GEA 957 EUR
APOSOR951428-10G APOSOR951428-1G APOSOR951428-5G
4-(2,5-Dimethyl-pyrrol-1-yl)-phenylamine 98%
4-(2,5-Dimethyl-pyrrol-1-yl)-phenylamine
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01125287
CAS nummer: 60176-19-4