1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951450-1G OR951450-250MG OR951450-5G
APOSOR951450-1GEA 292 EUR
APOSOR951450-1G APOSOR951450-250MG APOSOR951450-5G
1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine 95%
1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethanamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04970993
CAS nummer: 704877-65-6