Methyl 4-pyridinylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951455-1G OR951455-25G OR951455-5G
APOSOR951455-1GEA 21.7 EUR
APOSOR951455-1G APOSOR951455-25G APOSOR951455-5G
Methyl 4-pyridinylacetate
Methyl 4-pyridinylacetate
Formule: C₈H₉NO₂
Kookpunt: 150 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00972014
CAS nummer: 29800-89-3