Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951535-1G OR951535-5G
APOSOR951535-1GEA 104 EUR
APOSOR951535-1G APOSOR951535-5G
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204805
CAS nummer: 66787-70-0