(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR951537-100MG OR951537-250MG
APOSOR951537-100MGEA 70.1 EUR
APOSOR951537-100MG APOSOR951537-250MG
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride, tech
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11101268
CAS nummer: 1332832-16-2