Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951571-1G OR951571-250MG
APOSOR951571-1GEA 395 EUR
APOSOR951571-1G APOSOR951571-250MG
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059257
CAS nummer: 91476-82-3