2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR951580-1G OR951580-5G
APOSOR951580-1GEA 249 EUR
APOSOR951580-1G APOSOR951580-5G
2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
2-(Methylsulphonyl)benzylamine
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234913
CAS nummer: 410545-65-2